Sodium perfluorohexanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 1210 EUR InStock
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Formule: C₆F₁₁O₂·Na
MW: 336.035 g/mol
Point de fusion: 265…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784242
Numéro CAS: 2923-26-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité