L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiourea, 1-(Carbamothioylamino)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 1-Thioureido-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂OS
MW: 236.214 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052992
Numéro CAS: 142229-74-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité