5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PC7488-1G PC7488-500MG
APOSPC7488-1GEA 412 EUR InStock
APOSPC7488-1G APOSPC7488-500MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formule: C₆H₆F₃NOS
MW: 197,178 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264553
Numéro CAS: 1000339-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité