4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7538-1GEA 84.4 EUR InStock
APOSPC7538-1G APOSPC7538-5G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458473
Numéro CAS: 851335-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité