6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 343 EUR InStock
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₇F₃N₂
MW: 200,16 g/mol
Point de fusion: 185…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457964
Numéro CAS: 399-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité