2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7887-1G PC7887-5G PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC7887-1G APOSPC7887-5G APOSPC7887-10G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973762
Numéro CAS: 886496-63-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité