1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloro-1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecylsilane
PC7902-1G PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC7902-1G APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Formule: C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si
MW: 781,586 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (1.2 mm Hg)
Point de fusion: 91…93 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368764
Numéro CAS: 102488-50-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité