6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7949-1G PC7949-250MG PC7949-100MG
APOSPC7949-1GEA 332 EUR InStock
APOSPC7949-1G APOSPC7949-250MG APOSPC7949-100MG
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₆FIN₂
MW: 276,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12756569
Numéro CAS: 1257535-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité