5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC8129-1G PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA 495 EUR InStock
APOSPC8129-1G APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
MW: 334,745 g/mol
Point de fusion: 108…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140838
Numéro CAS: 321553-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité