3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8161-10G PC8161-1G PC8161-5G
APOSPC8161-10GEA 815 EUR InStock
APOSPC8161-10G APOSPC8161-1G APOSPC8161-5G
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
3-Chloro-5-fluorophenetole
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672983
Numéro CAS: 289039-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité