4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, tert-Butyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
PC8327-1G PC8327-5G PC8327-250MG
APOSPC8327-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC8327-1G APOSPC8327-5G APOSPC8327-250MG
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₂F₃N₃O₄
MW: 389,369 g/mol
Point de fusion: 72…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729028
Numéro CAS: 306934-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité