3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine, 3-Amino-2-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₆F₃NO
MW: 129,081 g/mol
Point de fusion: 99 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082679
Numéro CAS: 431-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité