4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC8373-1G PC8373-250MG PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC8373-1G APOSPC8373-250MG APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₃
MW: 301,017 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628052
Numéro CAS: 1257535-31-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité