Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8465-1G PC8465-500MG
APOSPC8465-1GEA 977 EUR InStock
APOSPC8465-1G APOSPC8465-500MG
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃·ClH
MW: 326,699 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243911
Numéro CAS: 317821-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité