4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 833 EUR InStock
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299,108 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094514
Numéro CAS: 2003-11-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité