3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8507-1G PC8507-5G
APOSPC8507-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC8507-1G APOSPC8507-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299,108 g/mol
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094515
Numéro CAS: 56773-34-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité