4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, {4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methanol
PC8553-1G PC8553-250MG
APOSPC8553-1GEA 343 EUR InStock
APOSPC8553-1G APOSPC8553-250MG
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,22 g/mol
Point de fusion: 123…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817477
Numéro CAS: 613239-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité