1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Prop-2-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-1-isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC8566-1G PC8566-10G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC8566-1G APOSPC8566-10G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
MW: 272,223 g/mol
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570675
Numéro CAS: 306935-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité