L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8800-1G PC8800-5G PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA 149 EUR InStock
APOSPC8800-1G APOSPC8800-5G APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₆ClFN₂
MW: 242.72 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816470
Numéro CAS: 244022-69-3
ONU: 3267
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité