2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8823-1G PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC8823-1G APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631837
Numéro CAS: 298690-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité