1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8870-1G PC8870-500MG
APOSPC8870-1GEA 263 EUR InStock
APOSPC8870-1G APOSPC8870-500MG
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine
Formule: C₁₄H₁₃F₄N₃
MW: 299,267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094528
Numéro CAS: 401567-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité