N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[4-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenoxy]-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8874-1G
APOSPC8874-1GEA 361 EUR InStock
APOSPC8874-1G
N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₃F₃N₂O₃S
MW: 346.325 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109524
Numéro CAS: 1257535-24-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité