2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8906-1G PC8906-5G
APOSPC8906-1GEA 271 EUR InStock
APOSPC8906-1G APOSPC8906-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₃
MW: 260,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972252
Numéro CAS: 75380-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité