2-(Aminomethyl)-3,5-difluoropyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3,5-difluoropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
PC8929-1G PC8929-250MG
APOSPC8929-1GEA 259 EUR InStock
APOSPC8929-1G APOSPC8929-250MG
2-(Aminomethyl)-3,5-difluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-3,5-difluoropyridine dihydrochloride
Formule: C₆H₆F₂N₂·2ClH
MW: 217,044 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12827699
Numéro CAS: 1204298-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité