2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900145-1G PC900145-5G
APOSPC900145-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC900145-1G APOSPC900145-5G
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15209543
Numéro CAS: 154080-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité