4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC900170-1G PC900170-250MG PC900170-5G
APOSPC900170-1GEA 316 EUR InStock
APOSPC900170-1G APOSPC900170-250MG APOSPC900170-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460195
Numéro CAS: 929621-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité