2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900212-25G
APOSPC900212-25GEA 190 EUR InStock
APOSPC900212-25G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603708
Numéro CAS: 932373-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité