2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900231-1G PC900231-5G
APOSPC900231-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC900231-1G APOSPC900231-5G
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide
Formule: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19595581
Numéro CAS: 612487-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité