5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Formule: C₇H₈ClFN₂O
MW: 190,603 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18434475
Numéro CAS: 1280786-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité