2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900597-1G PC900597-250MG
APOSPC900597-1GEA 377 EUR InStock
APOSPC900597-1G APOSPC900597-250MG
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15530344
Numéro CAS: 1242339-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité