5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900607-100MG PC900607-1G PC900607-250MG
APOSPC900607-100MGEA 255 EUR InStock
APOSPC900607-100MG APOSPC900607-1G APOSPC900607-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅FN₂O₃
MW: 172,114 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18260977
Numéro CAS: 1211534-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité