(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900788-10G PC900788-1G PC900788-5G
APOSPC900788-10GEA 574 EUR InStock
APOSPC900788-10G APOSPC900788-1G APOSPC900788-5G
(R)-2-Fluoromandelic acid 98%
(R)-2-Fluoromandelic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038772
Numéro CAS: 32222-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité