6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900897-1G PC900897-25G PC900897-5G
APOSPC900897-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC900897-1G APOSPC900897-25G APOSPC900897-5G
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197.999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981512
Numéro CAS: 1451391-66-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité