2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901270-10G PC901270-1G PC901270-5G
APOSPC901270-10GEA 502 EUR InStock
APOSPC901270-10G APOSPC901270-1G APOSPC901270-5G
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171,937 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573057
Numéro CAS: 934247-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité