trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-(3-Fluorostyryl)boronic acid
PC901430-1G PC901430-250MG
APOSPC901430-1GEA 194 EUR InStock
APOSPC901430-1G APOSPC901430-250MG
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₂
MW: 165,957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06008297
Numéro CAS: 849062-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité