5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoroisoindolin-1-one
PC901570-1G
APOSPC901570-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC901570-1G
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18204658
Numéro CAS: 1260666-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité