4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901674-100G PC901674-25G PC901674-5G
APOSPC901674-100GEA 632 EUR InStock
APOSPC901674-100G APOSPC901674-25G APOSPC901674-5G
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19237155
Numéro CAS: 28987-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité