3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901823-1G PC901823-5G
APOSPC901823-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC901823-1G APOSPC901823-5G
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855858
Numéro CAS: 1133115-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité