6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901909-1G PC901909-5G
APOSPC901909-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC901909-1G APOSPC901909-5G
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
6-Fluoro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈FN
MW: 161,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026038
Numéro CAS: 1150271-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité