4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901967-1G PC901967-5G
APOSPC901967-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC901967-1G APOSPC901967-5G
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole 98%
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₈H₆F₂N₂
MW: 168,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09859884
Numéro CAS: 874814-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité