1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902043-1G PC902043-5G PC902043-10G
APOSPC902043-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC902043-1G APOSPC902043-5G APOSPC902043-10G
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₂FN
MW: 189,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07429174
Numéro CAS: 146135-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité