1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₆H₇F₃N₂
MW: 164,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976388
Numéro CAS: 362640-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité