5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902064-1G PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC902064-1G APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738294
Numéro CAS: 1017781-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité