5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902069-1G PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC902069-1G APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
MW: 191,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11209693
Numéro CAS: 1012879-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité