1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902255-100G PC902255-5G PC902255-25G
APOSPC902255-100GEA 632 EUR InStock
APOSPC902255-100G APOSPC902255-5G APOSPC902255-25G
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole
Formule: C₉H₈F₂N₂
MW: 182,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19684115
Numéro CAS: 1314987-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité