5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-5-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
PC902481-1G PC902481-250MG
APOSPC902481-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSPC902481-1G APOSPC902481-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527524
Numéro CAS: 314298-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité