3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902773-1G PC902773-250MG
APOSPC902773-1GEA 687 EUR InStock
APOSPC902773-1G APOSPC902773-250MG
3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
3,4-Difluoro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519029
Numéro CAS: 114153-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité