1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC903007-1G PC903007-25G PC903007-5G
APOSPC903007-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC903007-1G APOSPC903007-25G APOSPC903007-5G
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258678
Numéro CAS: 1049730-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité