8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 255 EUR InStock
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
MW: 242,045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527288
Numéro CAS: 1065092-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité