5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903825-1G
APOSPC903825-1GEA 122 EUR InStock
APOSPC903825-1G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11219501
Numéro CAS: 52085-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité